Merck
GF89602342
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
FP307901
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-023-42
Länge
1000 mm
Durchmesser
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF89602342-2EA4061825048482
GF89602342-5EA4061825048499
GF89602342-10EA4061825048468
GF89602342-1EA4061825048475