GF88255659
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1000mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Synonym(e):
NI207180
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 882-556-59
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)