Merck
GF98944958
Nitinol alloy, Ni55Ti45
2m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205101
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 989-449-58
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)