Merck
GF86580715
Indium-tin alloy, In95Sn5
sheet, 100 x 100mm, 3mm thickness
Synonym(e):
IN103300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 865-807-15
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)