Wichtige Dokumente
GF85959444
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Ytterbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 859-594-44
Widerstandsfähigkeit
28 μΩ-cm, 20°C
bp
1196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
824 °C (lit.)
Dichte
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChIKey
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)