GF85451126
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 1000 mm, wall thickness 0.05 mm
Synonym(e):
IM307200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 854-511-26
Länge
1000 mm
Wandstärke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)