GF85300848
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 2 m
Synonym(e):
FP301305
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-008-48
Länge
2 m
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)