GF77510707
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
FF216030
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-107-07
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
3 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)