GF08394497
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 2000g
Synonym(e):
FE226010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 083-944-97
Gewicht
2000 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)