Merck
GF76306901
Carbon - vitreous - 3000c
powder, 12 max. part. size (micron), weight 20 g, min. particle size 0.4 micron
Synonym(e):
VC006010
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 763-069-01
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
12 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF76306901-1EA4061821106971