GF48958015
Carbon - vitreous - 3000c
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, condition glassy carbon
Synonym(e):
VC007925
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 489-580-15
Länge
50 mm
Durchmesser
5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)