Merck
GF72762093
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 1 m, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 727-620-93
Länge
1 m
Durchmesser
0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)