Merck
GF05176010
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
5m wire, 0.02mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 051-760-10
L × Durchm.
5 m × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)