GF72337305
Polyethersulfone
(PES), sheet, thickness 25.4 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonym(e):
SU303450
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 723-373-05
Größe
150 × 150 mm
Dicke
25.4 mm
Farbe
clear amber
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)