GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
Synonym(e):
NI193100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 718-479-51
Größe
108 × 108 mm
Dicke
7.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)