GF49707669
Iron/nickel
sheet, Fe 52%/Ni 48%, thickness 7.0 mm, size 108 × 108 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF013100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171604
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 497-076-69
Größe
108 × 108 mm
Dicke
7.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)