Merck
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145475
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 715-774-34
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)