GF70853418
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AU050250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-534-18
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70853418-1EA | 4061825434759 |