GF70011021
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Synonym(e):
ET326310
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-110-21
Gewicht
0.5 kg
Nominale Korngröße
2-4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)