GF63935860
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g, condition isotactic
Synonym(e):
PP306315
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 639-358-60
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)