GF69053430
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Synonym(e):
FE046011
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 690-534-30
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69053430-1EA | 4061825442020 |