916323
Bioactive glass powder
58S, ≥98%, ≤10 μm particle size
Synonym(e):
Bioglass ceramics, Silica glass
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)