916072
Bioactive glass powder
85S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
Synonym(e):
Bioglass ceramics, Silica glass
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)