Merck
GF68936529
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, length 1 m, temper hard
Synonym(e):
FE220271
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 689-365-29
Länge
1 m
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)