Merck
GF68764090
Platinum/Iridium
rod, 1.8 mm diameter, Pt80%/Ir20%, length 10 mm, temper as drawn
Synonym(e):
PT047918
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 687-640-90
Länge
10 mm
Durchmesser
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)