GF67967634
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 500mm x 8mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU047920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 679-676-34
L × Durchm.
500 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)