Merck
GF65197435
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition medium viscosity
Synonym(e):
EK306302
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 651-974-35
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)