Merck
GF61136041
Gold/Germanium eutectic
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
AU040260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-360-41
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)