Wichtige Dokumente
GF59802666
Silber
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
Synonym(e):
Silver, AG005825
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 598-026-66
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm. × Dicke
5 m × 0.05 mm × 0.0075 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)