GF11427409
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, size 200 × 200 mm, natural
Synonym(e):
SU321400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 114-274-09
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.4 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11427409-10EA | 4061825031248 |
GF11427409-2EA | 4061825031262 |
GF11427409-1EA | 4061825031255 |
GF11427409-5EA | 4061825031279 |