Merck
GF59152350
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Synonym(e):
ES303010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 591-523-50
Größe
600 × 600 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)