Merck
GF59351744
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Synonym(e):
ES303015
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 593-517-44
Größe
600 × 600 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)