Merck
GF55076654
Polyetherimid
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, natural
Synonym(e):
EI316300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 550-766-54
Gewicht
1000 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable