GF31623005
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205041
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 316-230-05
Länge
5 m
Durchmesser
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)