GF51587770
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.3 mm, size 250 × 250 mm
Synonym(e):
FP321300
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 515-877-70
Größe
250 × 250 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)