Merck
GF50801734
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.0125 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT025095
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-017-34
Länge
1 m
Durchmesser
0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)