Merck
GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
YB005111
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Yb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141616
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 485-730-07
Widerstandsfähigkeit
28 μΩ-cm, 20°C
Länge
50 mm
Durchmesser
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
824 °C (lit.)
Dichte
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChIKey
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)