Wichtige Dokumente
GF49084498
Lutetium
lump, 25 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Synonym(e):
LU006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-844-98
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
2 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1663 °C (lit.)
Dichte
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChIKey
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)