Merck
GF46146225
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
ZN526010
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 461-462-25
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)