GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
ZN526010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-192-60
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)