GF45162301
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 10 m
Synonym(e):
ES305920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 451-623-01
Länge
10 m
Durchmesser
0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)