Merck
GF57356354
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 10 m
Synonym(e):
ES305910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 573-563-54
Länge
10 m
Durchmesser
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)