Wichtige Dokumente
GF44980218
Bismut
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
BI006105
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.9999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 449-802-18
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)