Wichtige Dokumente
GF52512094
Aluminium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
AL006107
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9999%
Form
lumps
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 525-120-94
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)