GF43601699
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
1000mm tube, 6.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 6.36mm inside diameter
Synonym(e):
NI197651
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 436-016-99
Länge
1000 mm
AD × ID × Dicke
6.5 mm × 6.36 mm × 0.07 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)