Merck
GF42828307
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, grade high purity
Synonym(e):
ME303031
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 428-283-07
Größe
100 × 100 mm
Dicke
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)