GF30485303
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, condition impact modified
Synonym(e):
ME303005
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 304-853-03
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)