Wichtige Dokumente
GF36023015
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonym(e):
PD006012
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 360-230-15
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1 g
Max. Partikelgröße
150 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)