Wichtige Dokumente
GF50683631
Palladium
tube, 50mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Palladium, PD007150
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 506-836-31
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
50 mm × 0.2 mm
AD × ID
2.0 mm × 1.6 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)