GF35407414
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.25 mm, size 200 × 200 mm
Synonym(e):
FP361250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 354-074-14
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)